Polyethylene, en tables, faible densité, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45175.HB
45175.HBEA 22.3 EUR InStock
45175.HB
Polyethylene, en tables, faible densité, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4 Physical Form: Sheet Density: 0.92 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084423
Formule: (CH₂CH₂)n
Densité: 0.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084423
Numéro CAS: 9002-88-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité