Beryllium standard solution, 10 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45248.AE
45248.AEEA 62 EUR InStock
45248.AE
Beryllium standard solution, 10 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de béryllium
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité