Cadmium standard solution, 10 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45250.AE
45250.AEEA 86.7 EUR InStock
45250.AE
Cadmium standard solution, 10 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Molecular Formula: Cd in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité