Chromium standard solution, 10 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45251.AE
45251.AEEA 86.7 EUR InStock
45251.AE
Chromium standard solution, 10 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité