Cobalt standard solution, 10 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45252.AE
45252.AEEA 82.5 EUR InStock
45252.AE
Cobalt standard solution, 10 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cobalt
Molecular Formula: Co in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité