Germanium standard solution, 10 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
45254.AE
45254.AEEA 93 EUR InStock
45254.AE
Germanium standard solution, 10 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité