Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45256.AE
45256.AEEA 93 EUR InStock
45256.AE
Indium standard solution, 10 mg/L In in 5% nitric acid (de In) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'indium
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité