Nickel standard solution, 10 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45261.AE
45261.AEEA 86.5 EUR InStock
45261.AE
Nickel standard solution, 10 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité