Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Silver standard solution, 10 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP

Fournisseur: Thermo Scientific

45264.AE
45264.AEEA 94.8 EUR InStock
45264.AE
Silver standard solution, 10 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397

Certifications: Traçabilité NIST


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité