Yttrium standard solution, 10 mg/L Y in 5% nitric acid (de Y₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45268.AE
45268.AEEA 88.9 EUR InStock
45268.AE
Yttrium standard solution, 10 mg/L Y in 5% nitric acid (de Y₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité