Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
452718-1G
452718-1GEA 124 EUR InStock
452718-1G
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
Zinc 5,10,15,20-tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine (ZnTPyP) forms an organic thin-film, which can be used to fabricate hybrid heterojunction solar cells. It is also used in the production of organic nanostructures, which find applications in organic field-effect transistors (OFET), organic light-emitting displays (OLED), and nanosensors.
Formule: C₄₀H₂₄N₈Zn
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00274658
Numéro CAS: 31183-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour), Violet or Purple Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, In Chloroform (Ethanol Stabilised) 420- 426 nm
Extinction Coefficient ≥200,000
Carbon 62.3 - 79.2%
Nitrogen 14.5 - 18.5%
Purity (HPLC) ≥88.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité