Boron 11, 11 B, plasma standard solution, 11 B 100 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45273.AD
45273.ADEA 308 EUR InStock
45273.AD
Boron 11, 11 B, plasma standard solution, 11 B 100 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
Molecular Formula: Matrix: H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00151272
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité