1-Iodo-3,5-dinitrobenzène 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
452769-1G
452769-1GEA 0 EUR InStock
452769-1G
1-Iodo-3,5-dinitrobenzène 97%, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-3,5-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294,01 g/mol
Point de fusion: 213...215 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00024330
Numéro CAS: 6276-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a8b0ae913903fd151f348544f806e3572bda598&vid=c5bbbe4acc4e317b7abb0b2bf5b7e073185cf3b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Faint to Dark Yellow
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.2 - 51.8%
Nitrogen 14.0 - 15.1%
Purity (HPLC) ≥96.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité