Iron 57, ⁵⁷Fe, plasma standard solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45277.AD
45277.ADEA 306 EUR InStock
45277.AD
Iron 57, ⁵⁷Fe, plasma standard solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144503
Attention: 10 mg/l = 10 µg/ml=10 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité