Lithium 6, 6 Li, plasma standard solution, 6 Li 100 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45280.AE
45280.AEEA 270 EUR InStock
45280.AE
Lithium 6, 6 Li, plasma standard solution, 6 Li 100 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084621
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité