Nickel 61, 61 Ni, plasma standard solution, 61 Ni 10 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45282.AD
45282.ADEA 368 EUR InStock
45282.AD
Nickel 61, 61 Ni, plasma standard solution, 61 Ni 10 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144901
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité