Selenium 78, 78 Se, plasma standard solution, 78 Se 10 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45283.AD
45283.ADEA 153 EUR InStock
45283.AD
Selenium 78, 78 Se, plasma standard solution, 78 Se 10 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084579
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité