Selenium 82, 82 Se, plasma standard solution, 82 Se 10 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45284.AD
45284.ADEA 278 EUR InStock
45284.AD
Selenium 82, 82 Se, plasma standard solution, 82 Se 10 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084581
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité