Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc 68, 68 Zn, plasma standard solution, 68 Zn 10 µg/ml, Specpure®

Fournisseur: Thermo Scientific

45289.AD
45289.ADEA 167 EUR InStock
45289.AD
Zinc 68, 68 Zn, plasma standard solution, 68 Zn 10 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00145542


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité