Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45290.AK
45290.AKEA 157 EUR InStock
45290.AK
Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Pre-mixed matrix modifier are designed for use with graphite furnace atomic absorption (GFAA).
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD09910543
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité