Cesium nitrate, ionization buffer solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
45294.AE
45294.AEEA 121 EUR InStock
45294.AE
Cesium nitrate, ionization buffer solution, Specpure®
Buffers Ionisation Buffers
CAS No.: 7789-18-6
Molecular Formula: 1% Cs (as Cs₂CO₃) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010963
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité