Plaque chauffante, EV16
Fournisseur: GERHARDT
10-0006
453-1996EA 3080 EUR InStock
453-1996
Plaque chauffante, EV16
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Avec six plaques par rangée. Pour des températures pouvant atteindre 425 °C.
  • Avec contrôle de puissance variable
  • Couvercle en acier inoxydable avec trou de montage pour tige de support, filetage M10
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité