Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Appareil d'extraction Soxhlet, multipositions

Fournisseur: GERHARDT
10-0012
453-1997EA 0 EUR InStock
453-1997
Appareil d'extraction Soxhlet, multipositions
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Module chauffant pour extraction Soxhlet.

  • Température individuelle et variable en continu jusqu'à 425 °C
  • Fourni avec les moules supérieurs de la plaque chauffante, les inserts du bain à refroidissement par air, des bras de soutien (600 mmx12 mm) et un cordon d'alimentation.
  • Pour les ballons à fond rond de 250 à 500 ml
  • Ø du moule de base de la plaque chauffante : 85 mm

Supplied without glassware or condenser tubing

Information de livraison: le système d'alimentation en eau de refroidissement, les pièces en verre et les supports Soxhlet de fixation des pièces en verre aux bras de soutien doivent être commandés séparément.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité