Selenium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Se in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45305.18
45305.18EA 94 EUR InStock
45305.18
Selenium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Se in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134090
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité