Thallium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Tl in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45306.18
45306.18EA 98.8 EUR InStock
45306.18
Thallium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Tl in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01095325
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité