Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% hydrochloric acid (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
45320.AE
45320.AEEA 217 EUR InStock
45320.AE
Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% hydrochloric acid (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 2% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité