Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C

Fournisseur: Thermo Scientific

45337.KS
45337.KSEA 920 EUR InStock
45337.KS
Lead in isooctane standards, complete set for method ASTM D5059 Part C
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Molecular Formula: Matrix: Isooctane
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: UN1262
MDL No.: MFCD00134050


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité