2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
45348-250ML-F
45348-250ML-FEA 84.1 EUR InStock
45348-250ML-F
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
Formule: C₁₅H₂₇N₃O
MW: 265.4 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (1 mmHg)
Densité: 0.974 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008330
Numéro CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65518c3f6cd389d27c61916081b99816fdb6200b&vid=65518c3f6cd389d27c61916081b99816fdb6200b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité