D-Glucose dehydrogenase
Fournisseur: Thermo Scientific
45402.4I
45402.4IEA 190 EUR InStock
45402.4I
D-Glucose dehydrogenase
Enzymes
Applications: Diagnostics and cofactor regeneration of NAD(P)H in reductive processes.
Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00131181
Applications: Diagnostics and cofactor regeneration of NAD(P)H in reductive processes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité