Dichlofenthion, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45432-250MG
45432-250MGEA 27.5 EUR InStock
45432-250MG
Dichlofenthion, Supelco®
Dichlofenthion
Formule: C₁₀H₁₃Cl₂O₃PS
Numéro CAS: 97-17-6
EINECS: 202-564-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54523024f8bb701cadd7a08d879f7e438e1c67e1&vid=74004c555beacbe465e0ccb7e74ea286076dc7c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité