Diphénylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
45456-250MG
45456-250MGEA 27.2 EUR InStock
45456-250MG
Diphénylamine, Supelco®
Diphénylamine
Formule: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0977543f74dc547c2762b27ae65ecb5903e87394&vid=c81475ff1bf619037e4b83948e285cba701e6b26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité