Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cadmium telluride
45457.14
45457.14EA 206 EUR InStock
45457.14
Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Tellurure de cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-25-8 Molecular Formula: CdTe Formula Weight: 240.00 Physical Form: 6mm & down polycrystalline pieces Density: 6.20 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1041° Merck Reference: 14,1629 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00015998
Formule: CdTe
MW: 240,01 g/mol
Point de fusion: 1041 °C
Densité: 6.20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015998
Numéro CAS: 1306-25-8
EINECS: 215-149-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1629
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité