Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tellurure de germanium ≥99.999%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

45461.03
45461.03EA 89.4 EUR InStock
45461.03
Tellurure de germanium ≥99.999%
Tellurure de germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 12025-39-7 Molecular Formula: GeTe Formula Weight: 200.19 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.14 Melting Point: 725° MDL No.: MFCD00135541


Formule: GeTe
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 725 °C
Densité: 6.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135541
Numéro CAS: 12025-39-7
EINECS: 234-706-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité