4-tert-Butylphthalic anhydride 95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione
454648-5G
454648-5GEA 223 EUR InStock
454648-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride 95%, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphthalic anhydride
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesise novel yellow quinophthalone dyes for LCD colour filters.
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,2219 g/mol
Point de fusion: 70...75 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00060127
Numéro CAS: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d3d6e8a13e949508c9945de60843261397622e&vid=23d3d6e8a13e949508c9945de60843261397622e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white powder, crystals, Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms to structure
Titration 94.0%-106.0% (with morpholine)
Gas liquid 94.0% (minimum)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité