Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ruthénium ≥99.9% (base métaux), cubes, Length: 6 mm (0.24 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

45484.KF
45484.KFEA 1150 EUR InStock
45484.KF
Ruthénium ≥99.9% (base métaux), cubes, Length: 6 mm (0.24 in)
Ruthénium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: ≈2-3g/cube Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207


Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité