Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau), sulfuré A103038-5

Fournisseur: Thermo Scientific

45497.09
45497.09EA 0 EUR InStock
45497.09
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau), sulfuré A103038-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879


Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité