Nickel sulphide ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nickel subsulphide, Nickel disulphane
45498.06
45498.06EA 237 EUR InStock
45498.06
Nickel sulphide ≥99% (base métaux)
Nickel sulphide
Purity: 99% CAS No.: 12035-51-7 Molecular Formula: NiS1.4 Physical Form: Powder UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016266
Formule: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217044
Numéro CAS: 12035-72-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité