Fours à moufle avec porte rabattable, Tmax 1100 °C et contrôleur R7, série LE (LE 1/11 - LE24/11)
Fournisseur: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 1860 EUR InStock
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Fours à moufle avec porte rabattable, Tmax 1100 °C et contrôleur R7, série LE (LE 1/11 - LE24/11)
Étuves Fours
Avec leur rapport performance/prix convaincant et leurs vitesses de chauffage élevées, ces fours à moufle compacts sont parfaits pour de nombreuses applications en laboratoire. Construction de qualité avec la paroi de four à double enveloppe en acier inoxydable antirouille et la structure compacte et légère. Les éléments chauffants enceints dans des tubes en quartz font de ces modèles les partenaires fiables de votre application. Les fours ont une Tmax de 1100 °C et une température de service de 1050 °C.
  • Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants protégés dans des tubes en verre de quartz
  • Temps de chauffe rapides
  • Utilisation exclusive de matériaux d'isolation sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie explicitement que la laine d'aluminosilicate, également appelée «fibre céramique réfractaire» (FCR), qui est classée et peut-être cancérigène, n'est pas utilisée
  • Remplacement facile des éléments chauffants et de l'isolation
  • Porte rabattable pouvant également servir de plate-forme de travail
Ces fours sont équipés du contrôleur R7 non-programmable. Toutes les unités nécessitent une alimentation électrique monophasée 220 - 240 V.
* Uniformité de température de ±5 K dans un espace de travail vide au-dessus de 800 °C.
Informations de commande: Les accessoires optionnels incluent cheminée, cheminée avec ventilateur (uniquement LE 6/11 - LE 24/11) ou convertisseur catalytique avec ventilateur (uniquement LE 6/11 - LE 24/11).
Attention: La température maximale de fonctionnement continu devrait être inférieure de 50 °C à la température maximale du modèle présenté dans le tableau.
Note de référence des temps de chauffage: Temps de chauffage de four vide et fermé jusqu'à Tmax -100 K (si connexion à 230 V 1/N/PE).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité