Solutions étalons d'antimoine pour ICP, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
455022GEA 137 EUR InStock
455022G
Solutions étalons d'antimoine pour ICP, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Sb dans HNO₃ 2% + trace d'acide tartrique.
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité