Solution étalon de barium: 10000 mg/l Ba dans acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455072QEA 180 EUR InStock
455072Q
Solution étalon de barium: 10000 mg/l Ba dans acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Ba(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité