Manganèse ≥99.9% (base métaux), nanopoudre APS 30-50 nm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45508.14
45508.14EA 1130 EUR InStock
45508.14
Manganèse ≥99.9% (base métaux), nanopoudre APS 30-50 nm
Manganèse
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-96-5 Molecular Formula: Mn(core)/Mn3O4(shell) Physical Form: Mn3O4 layer 5-12nm UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité