Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) (15% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45511.03
45511.03EA 188 EUR InStock
45511.03
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) (15% Pd)
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
CAS No.: 887919-35-9 Molecular Formula: C32H56Cl2N2P2Pd Formula Weight: 708.08 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow MDL No.: MFCD09265123
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265123
Numéro CAS: 887919-35-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité