Solution étalon de bore: 10000 mg/l B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455132LEA 184 EUR InStock
455132L
Solution étalon de bore: 10000 mg/l B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
H₃BO₃ dans H₂O tr. NH₄OH
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité