Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhénium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Ø 12.7 mm (0.5 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

45524.KT
45524.KTEA 417 EUR InStock
45524.KT
Rhénium ≥99.99% (base métaux), cartouche, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Rhénium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.35mm long, 7.5 +/- 2 grams Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195


Formule: Re
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité