Solution étalon d'erbium: 10000 mg/l Er dans acide nitrique dilué (de Er₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455334TEA 783 EUR InStock
455334T
Solution étalon d'erbium: 10000 mg/l Er dans acide nitrique dilué (de Er₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'erbium
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Certifications: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité