Bleu noir d'ériochrome B indicateur pour la complexometrie (C.I. 14640), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
45540-25G
45540-25GEA 61.2 EUR InStock
45540-25G
Bleu noir d'ériochrome B indicateur pour la complexometrie (C.I. 14640), Fluka™
Bleu noir d'ériochrome B
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003934
Numéro CAS: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Absorption maximum 523 - 533 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100
Suitability for Complexometry complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité