Solution étalon de germanium: 10000 mg/l Ge en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455412QEA 155 EUR InStock
455412Q
Solution étalon de germanium: 10000 mg/l Ge en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
(NH₄)₂GeF₆ dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité