Solution étalon or, 1 000 mg/L Au dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (à partir d'Au) Étalon ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455422SEA 380 EUR InStock
455422S
Solution étalon or, 1 000 mg/L Au dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (à partir d'Au) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'or
Au dans HCl 10%.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité