Calcium thioglycolate trihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45557.18
45557.18EA 148 EUR InStock
45557.18
Calcium thioglycolate trihydraté ≥98%
Calcium thioglycolate trihydraté
Purity: 98% CAS No.: 65208-41-5 Molecular Formula: C4H6CaO4S2.3H2O Formula Weight: 276.34 (222.29anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 280-290° dec. Beilstein Reference: 3755791 Merck Reference: 14,1711 MDL No.: MFCD00150707
Formule: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MW: 276,35 g/mol
Point de fusion: 280…290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150707
Numéro CAS: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
Merck Index: 14,1711
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité