Solution étalon de molybdène: 10000 mg/l Mo dans une solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455692PEA 223 EUR InStock
455692P
Solution étalon de molybdène: 10000 mg/l Mo dans une solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
(NH₄)₂MoO₄ dans HNO₃ tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité